Learn More
Rhodium(III) nitrate solution, Rh 10-15% w/w (cont. Rh), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400310
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
It acts as a chemical catalyst, it is used as a slurry bed in Hydrogenation reaction. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10139-58-9
Formula molecolare N3O9Rh
Molecular Weight (g/mol) 288.92
Numero MDL MFCD00011202
InChI Key VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk
PubChem CID 150190
IUPAC Name rhodium(3+);trinitrate
SMILES [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Rhodium(III) nitrate solution
Colore Red to Brown
Formula lineare Rh(NO3)3
Numero UN UN3093
Concentrazione Rh 10 to 15% w/w (cont. Rh)
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,water,acetone
Peso formulazione 288.92
Odore Acidic
Quantità 0.5 g
Forma fisica Liquid