Learn More
Ribavirin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Ribavirin is a broad-spectrum antiviral nucleoside analog
• It inhibits viral genome synthesis
Applications
• Ribavirin is an antiviral compound
• Its metabolite, ribavirin 5'-phosphate, inhibits inosine monophosphate dehydrogenase (IMP), which is involved in GTP biosynthesis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ribavirin |
Residuo della combustione | 0.25% max. |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 142 mg/mL @25°C. |
Peso formulazione | 244.2 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Ribavirin
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.