Learn More
Neville and More™ Ribbed Tamper Evident Caps for Alpha Glass Bottles
Click to view available options
Colore chiusura:
White
White/yellow
Quantità:
100/Cs.
3000/Cs.
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo | 2.8 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Contains liquid |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 100/Cs. |
Colore chiusura | White |
Closure Included | Yes |
Forma | Round |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PET bottle |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 2.8 cm |