Learn More
Thermo Scientific™ Inibitore di RNasi RiboLock
RiboLock RNase Inhibitor specifically inhibits the activity of RNases A, B, and C, protecting RNA under a variety of reaction conditions.
Marca:  Thermo Scientific™ EO0384
881.82 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10389109
  • 1260.00€ / pezzi 24
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
RiboLock RNase Inhibitor inhibits the activity of RNases A , B, and C by binding them in a noncompetitive mode at a 1:1 ratio. It does not inhibit eukaryotic RNases T1, T2, U1, U2, CL3 as well as prokaryotic RNases I and H.
Highlights
  • Performs under a wide range of reaction conditions
  • Protects RNA from degradation at temperatures up to 55°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
40 U/μL
24 x 2,500U
RiboLock™
Storage Buffer
RNase Inhibitor
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2811383 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0384
Numero di lotto2807726 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0384
Numero di lotto2807527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0384
Numero di lotto2798782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0384
Numero di lotto2828685 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0384
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Inibitore di RNasi RiboLock > RiboLock RNase Inhibitor; 40μ/μL, 24 x 2500U