Learn More
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 oz.
16 oz.
Linea di prodotti:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Dimensione della confezione:
1.44 LT
pezzi 12
Descrizione
- Cytoseal 60 mountant is a low-viscosity medium that dries quickly and allows for rapid, even spreading which virtually eliminates air bubbles
Ordering Information:
Packaged in an easy-to-use dispenser with a twist-open/twist-closed cap.
Specifica
Specifica
| Linea di prodotti | Cytoseal 60 |
| Product Type | Mountant |
| Quantità | 16 oz. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, acrylic resin, butyl benzyl phthalate, 2,6-ditertbutyl-p-cresol