Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic Stain, Van Gieson Stain Solution
Codice prodotto. p-4530200 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Alcoholic Hematoxylin Solution
Sodium Thiosulfate Solution
Van Gieson Stain
Weigert's Iodine Solution
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12543627
Marca: Epredia™ 88000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Demonstrate the atrophy, thinning and loss of elastic tissue with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic Stain.
  • Based on the Verhoeff Elastic technique
  • Also used for identifying the breaks, splitting and reduplication of elastic lamellae that occur in vascular diseases
  • Elastic fibers are stained blue-black to-black with red collagen and a yellow background
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sodium Thiosulfate Solution