Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2, Pump Spray Bottle
Perform routine cytological preparations with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2.
Marca:  Epredia™ 76150
Codice prodotto. 12592726
  • 196.00€ / pezzi 12
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Coating protects cells when mailing or transporting slides to the laboratory
  • Packaged in 4 oz. containers to allowing complete control during application
Specifica
Specifica
Fixative