Learn More
Epredia™ High-Quality Dehydrants
Codice prodotto. 12510017 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal., 4/case
Product Type:
Isopropyl Alcohol
Concentrazione:
99%
Förpackningsstorlek
pezzi 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12510017
missing translation for 'mfr': Epredia™ 9511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Reduce spills with easy-to-pour Epredia™ High-Quality Dehydrants.
  • Formulated to rigid specifications,providing laboratories with high-quality products
  • Packaged in high-density polyethylene, which is safer and lighter than glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Punti di ebollizione 81° to 83°C
Colore Colorless
Compatibilità Incompatible Materials: Strong oxidizing agents, Acids, Halogens, Acid anhydrides
Content And Storage Keep away from heat, flames and sparks. Exposure to moist air or water.
Concentrazione 99%
Punto di fusione -89.5°C
Product Type Isopropyl Alcohol
Quantità 1 gal., 4/case
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Faresætning
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Sikkerhedssætning
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.