Learn More
Epredia™ HistoGel™ Specimen Processing Gel
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel™ consente di incapsulare e conservare persino piccoli campioni istologici friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
Marca: Epredia™ HG-4000-012
534.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel consente di incapsulare e conservare anche piccoli campioni friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
- Penetra nel campione senza che questo fuoriesca dal gel
- Supera, per prestazioni, le altre combinazioni di gel di agarosio o tromboplastina e ha un costo inferiore
- Elimina la decolorazione indesiderata intorno ai campioni sui vetrini
- Rimane all'interno del blocco di paraffina durante il taglio ed è praticamente impercettibile
Specifica
Vial | |
Flacone HistoGel | |
12 confezione |