Learn More
Epredia™ HistoGel™ Specimen Processing Gel
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel™ consente di incapsulare e conservare persino piccoli campioni istologici friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
Marca: Epredia™ HG-4000-144
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel consente di incapsulare e conservare anche piccoli campioni friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
- Penetrates specimen without allowing specimen to escape from gel
- Outperforms other agarose gel mixtures or thromboplastin at a fraction of the cost
- Eliminates unwanted discoloration around specimens on slides
- Remains inside theparaffin block during cutting and virtually unnoticeable during sectioning
Specifica
Vial | |
Specimen Processing Gel | |
144 Pk. |