Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Detect the presence of ferric iron (hemosiderin) in histological or hematological preparations with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain.
Marca: Epredia™ 88014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
- Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
Specifica
Hydrochloric Acid Solution (20%) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- nitrocellulose membrane .45
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose