Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Detect the presence of ferric iron (hemosiderin) in histological or hematological preparations with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain.
Marca:  Epredia™ 88015
Codice prodotto. 12583637
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
  • Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
Specifica
Specifica
Nuclear Fast Red