Learn More
Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes
For a variety of tissue identification purposes use Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes.
Marca:  Epredia™ 5000Y
Codice prodotto. 12648076
  • 99.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Features:
  • Permanent dyes that maintain their original brilliance during routine tissue processing cycles
  • Can be used on fresh or formalin-fixed tissues
Uses include:
  • Marking surgical margins
  • Identifying serial segments of large tissues to ensure proper orientation and embedding
  • Maintaining proper tissue orientation for Mohs surgery specimens
  • Identification of multiple pieces of tissues processed in the same cassette
Ordering Information:
  • Available in black, blue, green, orange, red and yellow in 2 oz. bottles
Specifica
Specifica
Yellow
Tissue Marking Dye
2 oz./ ea.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium hydroxide,diarylide yellow AAOT, proclin 300