Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
4 oz.
1 pt.
Quantità:
2/Cs.
6/Cs.
Dimensione della confezione:
940mL
pezzi 6
Description
- Rapid drying
- Toluene-based
- Optically clear
Specifications
Specifications
| Volume (sistema imperiale) | 1 pt. |
| Quantità | 2/Cs. |
| Product Type | Mounting Medium |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, acrylic resin