Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Codice prodotto. p-6059344 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
4 oz.
1 pt.
Quantità:
2/Cs.
6/Cs.
Dimensione della confezione:
940mL
pezzi 6
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12657746
Marca: Epredia™ 4111
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Store slides for prolonged periods of time without fading of stains with Epredia™ Mounting Medium.
  • Rapid drying
  • Toluene-based
  • Optically clear
Ordering Alerts: Packaged in two configurations for convenience: a 1-pt. regular bottle or a 4-oz. plastic squeeze bottle with a twist-open/twist-close cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema imperiale) 1 pt.
Quantità 2/Cs.
Product Type Mounting Medium
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: toluene, acrylic resin