Learn More
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Codice prodotto. 12628096 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 once
4 once per bottiglia
4 once; 6/cont.
4 oz. per bottle
4 oz.per bottle
Colore:
Blue
Clear
Five Colors plus Clear
Green
Orange
Pink
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 12628096
Marca: Epredia™ 6506M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
  • Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
  • Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Five Colors plus Clear
Tipo di imballaggio 6/Cs.
Quantità 4 oz. per bottle