Learn More
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
Marca: Epredia™ 6506
Dettagli aggiuntivi : CAS : 25322-68-3 Peso : 0.81000kg
Descrizione
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
- Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
- Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
Specifica
Clear | |
6/Cs. | |
4 once; 6/cont. |