Learn More
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 once
4 once per bottiglia
4 once; 6/cont.
4 oz. per bottle
4 oz.per bottle
Colore:
Blue
Clear
Five Colors plus Clear
Green
Orange
Pink
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Descrizione
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
- Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
- Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Tipo di imballaggio | 2/Cs. |
| Quantità | 4 oz. per bottle |