Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS), Schiff Reagent
Demonstrate the patterns and presence of specific carbohydrates with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS) Solution
86.50€ - 176.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12562696
Vedere i documenti
Epredia™
87007
Kit acido periodico Schiff (PAS)
162.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12503647
Vedere i documenti
Epredia™
88017
Schiff Reagent
86.50€
500mL
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12513647
Vedere i documenti
Epredia™
88018
Hematoxylin I
176.00€
500mL
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Glycogen, mucin, fungal walls and some basement membranes stain rose to magenta
  • Nuclei stain blue
  • Kit includes: Hematoxylin I, periodic acid solution (0.5%), and Schiff reagent
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
  • P402-Conservare in luogo asciutto.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide, Basic Fuchsin, high purity biologicalstain, special for