Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid
Store specimens for weeks with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, which acts as an excellent general cytological fixative.
Marca: Epredia™ 76161
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Prevents air drying artifacts
- For upper respiratory tract cytology, most notably sputum
- Each prefilled container is labeled with a do not drink warning
- Clear containers and tinted solution make specimen identification easy
- Ready-to-use cytology fixative is an alcohol and polyethylene glycol (Carbowax™) solution
Specifica
3.79L (1 Gal.) | |
Fixative | |
1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.,Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.,Tenere il recipiente ben chiuso.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.,In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid > 3.79L (1 Gal.)