Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid
Codice prodotto. p-4530214 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Dimensione della confezione:
14L
Codice prodotto. 10046548
Marca: Epredia™ 76161
Store specimens for weeks with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, which acts as an excellent general cytological fixative.
  • Prevents air drying artifacts
  • For upper respiratory tract cytology, most notably sputum
  • Each prefilled container is labeled with a do not drink warning
  • Clear containers and tinted solution make specimen identification easy
  • Ready-to-use cytology fixative is an alcohol and polyethylene glycol (Carbowax™) solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 3.79L (1 Gal.)
Product Type Fixative
Quantità 1 gal.
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.,Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.,Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.,In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .