Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Achieve fixation and dehydration of specimens simultaneously with Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, a uniquely buffered alcoholic formalin fixative.
106.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10148438
|
Epredia™
6101 |
4 x 1 gal. |
106.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Excellent frozen section fixative
- Performs well with fatty or thick tissue sections
- Penetration rate three times faster than 10% Neutral Buffered Formalin
- Can be used on all open or enclosed tissue processors and in the grossing room
- Recommended for use in the second and/or third stations of the processor as a secondary fixative