Learn More
Epredia™ Tissue Section Adhesive
Codice prodotto. 15239938 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Capacità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15239938
Marca: Epredia™ 86014
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase the affinity of the tissue for the slide with Epredia™ Tissue Section Adhesive: Pre-mixed and ready-to-use.
Use in the water bath to increase the affinity of the tissue for the slide.
  • Creates no background residue
  • Improves adhesion for techniques utilizing heat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 500 mL
Product Type Tissue Section Adhesive