Learn More
Quickfit™ Still Head Vertical Recovery Adapter
Used in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode
41.70€ - 185.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Used in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode |
---|---|
Tipo | Vertical Recovery Still Head |
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | ISO 3585 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15507970
|
Quickfit
SH2/22 |
19/26 (Cone) |
185.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10438010
|
Quickfit
SH2/33 |
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask) |
41.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Used in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode
- Used in distillation assemblies in which condenser is assembled in the vertical mode
Specifica
Used in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode | |
Vertical Recovery Still Head | |
Borosilicate Glass | |
ISO 3585 |