Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Click to view available options
Size:
Small
Large
2X-Large
Descrizione
- Protezione in TPR contro gli impatti sulla parte superiore della mano e su tutta la lunghezza del dito
- Rivestimento in PVC per resistenza chimica e impermeabilità
- La fodera interna offre una resistenza totale contro il taglio
- Rivestimento testurizzato di lunga durata sul palmo per una presa migliorata
- Classificato CE per EN 374-1: A (metanolo) J (n-eptano) K (idrossido di sodio 40%) L (acido solforico 96%) M (acido nitrico) O (ammoniaca)
- Guanto con polso lungo per tenere i detriti lontani dalle mani
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | PVC |
Colore | Hi-vis Red |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Finitura esterna | Fully Textured |
Materiale | DuPont™ Aramid Fibers |
Size | Large |
EN388 Standard | 4441CP |
EN ISO 374-1 | Type A |