Learn More
Emma Safety Footwear Ringo All-Round Protection Versatile XD-Fit Shoes
Designed with wipe-clean uppers and easy-clean sole.
109.00€
Specifica
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Sanitized Silver lining |
---|---|
Caratteristiche suola | Non-woven antistatic insole |
Materiale suola | GripForce™ Easy Twist outsole |
Stile dello zoccolo | Steel Toe |
Product Type | All-Round Protection Versatile Shoes |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10265774
|
Emma Safety Footwear
MM73156040 |
40 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10092134
|
Emma Safety Footwear
MM73156041 |
41 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10546544
|
Emma Safety Footwear
MM73156043 |
43 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10473234
|
Emma Safety Footwear
MM73156045 |
45 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10292035
|
Emma Safety Footwear
MM73156046 |
46 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10527504
|
Emma Safety Footwear
MM73156048 |
48 |
109.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Specifica
Hydro-Tec Sanitized Silver lining | |
GripForce™ Easy Twist outsole | |
All-Round Protection Versatile Shoes |
Non-woven antistatic insole | |
Steel Toe |