Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic
Codice prodotto. 11717394
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantità:
100 conf.
1000 conf.
200 conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11717394
Marca: Rogo Sampaic™ BPD018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Preserve and protect specimens on slides. Rogo Sampaic™ Glass Coverslips are manufactured from borosilicate glass for excellent transparency and prevention of color distortion.
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Quadrato
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Dimensioni (L x P) 22 x 22 mm
Da utilizzare con (applicazione) Vetrini per microscopia
Certifications ISO 8255
Quantità 200 conf.