Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantità:
100 conf.
1000 conf.
200 conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 60 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vetrini per microscopia |
| Certifications | ISO 8255 |
| Quantità | 100 conf. |