Learn More
Abnova™ ROPN1 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH15413 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 54763 |
Peso molecolare | 38.94 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16120743
|
Abnova™
H00054763-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16130743
|
Abnova™
H00054763-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH15413 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
38.94 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ROPN1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54763 | |
ROPN1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MWKVVNLPTDLFNSVMNVGRFTEEIEWLKFLALACSALGVTITKTLKIVCEVLSCDHNGGLPRIPFSTFQFLYTYIAEVDGEICASHVSRMLNYIEQEVIGPDGLITVNDFTQNPRVWLE | |
DKFZp434B1222/ODF6/RHPNAP1/ROPN1A/ropporin | |
ROPN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |