Learn More
Quickfit™ Plain Side-Arms
Design gives excellent flow control and allows use with fluids and gases having temperatures between -20°C and 200°C.
166.00€ - 795.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12485266
|
Quickfit
GP3RA/5 |
8 mm |
166.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12957306
|
Quickfit
GP6RA/7 |
10 mm |
257.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15577910
|
Quickfit
GP10RA/10 |
13 mm |
795.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Rotary design for fine single drop control invaluable on burettes
- Borosilicate glass with PTFE key for excellent chemical resistance
- No lubrication required - no seizure and no contamination
- Temperature range -20°C to 200°C
- Vacuum capability to 10-4Torr
- Increased barrel diameter for excellent drainage
- Locking ring to prevent accidental removal
- Ergonomic key for good grip and easy operation
Specifica
Plain Side-arm |