Learn More
Cole-Parmer™ Evaporatore rotante, condensatore a serpentina diagonale
Evaporatore rotante digitale compatto, con set di vetreria diagonale, ideale per l'estrazione di solvente in una cappa chimica in cui sussistano limitazioni per l'altezza.
Marca: Cole-Parmer™ 16340-57
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.70000kg
Descrizione
- Controllo digitale
- Può essere orientato per l'uso con la mano destra o sinistra
- Meccanismo di sollevamento semplice e controbilanciato
- Percorso liquido per inerzia chimica in PTFE/vetro
- Guarnizione di lunga durata grazie al PTFE impregnato di grafite
- Efficiente sistema di espulsione di palloni e tubi vapore
Un evaporatore rotante è una unità di distillazione che incorpora un efficiente condensatore con un pallone rotante. Quando il pallone contenente il solvente viene ruotato, trasferisce costantemente un sottile strato di liquido sull'intera superficie interna. In questo modo si ottiene un'area superficiale molto ampia per l'evaporazione; il matraccio o pallone a fondo piatto può inoltre essere riscaldato da un bagno accessorio per accelerare il processo. L'intero sistema è stato progettato per essere a tenuta di vuoto; una pompa a vuoto accessoria può essere collegata al fine di ridurre la pressione complessiva e quindi il punto di ebollizione del campione.
L'unità è inoltre dotata di un dispositivo di rilascio a vuoto facile da usare e di un sistema di alimentazione continua, che consente il rilascio di più solvente nel pallone a fondo piatto senza necessità di interrompere l'operazione.
- L'evaporatore rotante RE400 è fornito con un condensatore in vetro orientato diagonalmente per le distillazioni standard.
- Set in vetro 400
Condensatore a serpentina diagonale, tubo vapore per condensatore diagonale, pallone di raccolta da 1000 ml, pallone a fondo piatto da 1000 ml, tubo di alimentazione con rubinetto d'arresto, guarnizione, fascetta di giunzione conica, fascetta di giunzione sferica.
Specifica
3 mmHg | |
2000 ml | |
Digitale | |
Diagonale | |
335 x 385 x 470-610 mm | |
3 anni |
Da 100 a 240 V | |
Da 10 a 310 gir/min | |
Motore CC brushless | |
Campione: a pera TS29/38, ricevitore: Pallone S35/20 | |
CE | |
50/60 Hz |