Learn More
Cole-Parmer™ Evaporatore rotante, condensatore a serpentina verticale
Evaporatore rotante digitale compatto, con set di vetreria verticale, ideale per l'estrazione di solvente nei casi in cui sussistano limitazioni di spazio disponibile sul banco.
Marca: Cole-Parmer™ 16340-58
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.80000kg
Descrizione
- Controllo digitale
- Può essere orientato per l'uso con la mano destra o sinistra
- Meccanismo di sollevamento semplice e controbilanciato
- Percorso liquido per inerzia chimica in PTFE/vetro
- Guarnizione di lunga durata grazie al PTFE impregnato di grafite
- Efficiente sistema di espulsione di palloni e tubi vapore
Un evaporatore rotante è una unità di distillazione che incorpora un efficiente condensatore con un pallone rotante. Quando il pallone contenente il solvente viene ruotato, trasferisce costantemente un sottile strato di liquido sull'intera superficie interna. In questo modo si ottiene un'area superficiale molto ampia per l'evaporazione; il matraccio o pallone a fondo piatto può inoltre essere riscaldato da un bagno accessorio per accelerare il processo. L'intero sistema è stato progettato per essere a tenuta di vuoto; una pompa a vuoto accessoria può essere collegata al fine di ridurre la pressione complessiva e quindi il punto di ebollizione del campione.
L'unità è inoltre dotata di un dispositivo di rilascio a vuoto facile da usare e di un sistema di alimentazione continua, che consente il rilascio di più solvente nel pallone a fondo piatto senza necessità di interrompere l'operazione.
- Il nuovo evaporatore rotante RE401 viene fornito con un condensatore in vetro orientato in senso verticale per la distillazione di solventi con punto di ebollizione più elevato. 20% più stretto di un condensatore diagonale con notevole risparmio di spazio.
- Set in vetro 401
Condensatore a serpentina verticale, adattatore serpentina verticale, tubo vapore per condensatore verticale, pallone di raccolta da 1000 ml, pallone a fondo piatto da 1000 ml, tubo di alimentazione con rubinetto d'arresto, guarnizione, fascetta di giunzione conica, fascetta di giunzione sferica.
Specifica
3 mmHg | |
2000 ml | |
Digitale | |
Verticale | |
335 x 385 x 470-610 mm | |
3 anni |
Da 100 a 240 V | |
Da 10 a 310 gir/min | |
Motore CC senza spazzole | |
Campione: a pera TS29/38, ricevitore: Pallone S35/20 | |
CE | |
50/60 Hz |