Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Pump RE 6
GREENER_CHOICE
The rotary vane pump RE 6 offers great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.
2825.00€
Specifica
Vuoto max 0.1 mbar
Portata 5.7 m3/hr.
Tipo di pompa Rotary Vane Vacuum Pump
Valori nominali armadio IP40
Applicazioni Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17829826
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20797160
CEE
2825.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica
Specifica
0.1 mbar
Rotary Vane Vacuum Pump
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
230 V
5.7 m3/hr.
IP40
1.1 bar