Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Pump RZ 2.5
The rotary vane pump RZ 2.5 offer great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.
2365.00€
Specifica
Vuoto max | 0.002 mbar |
---|---|
Portata | 2.3 m3/hr. |
Tipo di pompa | Rotary Vane Vacuum Pump |
Valori nominali armadio | IP40 |
Applicazioni | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17869816
|
VACUUBRAND™
20798120 |
CEE |
2365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17899826
|
VACUUBRAND™
20798127 |
CEE/CN |
2365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
- Very good ultimate vacuum even with gas ballast
- Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
- Large oil volume: Long intervals between oil changes
- Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |
2.3 m3/hr. | |
IP40 | |
1.1 bar |