Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 with Cold Trap, Electronic Lift
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5675.00€ - 9500.00€
Specifica
Peso (sistema metrico) | 13.5 kg |
---|---|
Tensione | 100/240 V |
Speed | 10 to 280 rpm |
Da utilizzare con (applicazione) | Rotary Evaporation |
Superficie di raffreddamento | 500 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15521100
|
BUCHI
11R300211C001 |
Uncoated | B-301 Heating Bath |
5675.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15531100
|
BUCHI
11R300211C011 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, Woulff Bottle |
5900.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15561100
|
BUCHI
11R300211C041 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15541100
|
BUCHI
11R300211C021 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
7965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15571100
|
BUCHI
11R300211C051 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
9110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15551100
|
BUCHI
11R300211C031 |
Uncoated | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8665.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15551200
|
BUCHI
11R300251C001 |
Uncoated | B-305 Heating Bath | N/A | |||||
15561200
|
BUCHI
11R300251C011 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, Woulff Bottle | N/A | |||||
15591200
|
BUCHI
11R300251C041 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox | N/A | |||||
15571200
|
BUCHI
11R300251C021 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15501210
|
BUCHI
11R300251C051 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox | N/A | |||||
15581200
|
BUCHI
11R300251C031 |
Uncoated | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox | N/A | |||||
15455865
|
BUCHI
11R300211C101 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath |
5840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15581100
|
BUCHI
11R300211C111 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, Woulff Bottle |
6065.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15511110
|
BUCHI
11R300211C141 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15591100
|
BUCHI
11R300211C121 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15521110
|
BUCHI
11R300211C151 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox | N/A | |||||
15501110
|
BUCHI
11R300211C131 |
P+G Safety Coating | B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
8810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15475865
|
BUCHI
11R300251C101 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath |
6120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15511210
|
BUCHI
11R300251C111 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, Woulff Bottle |
6345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15541210
|
BUCHI
11R300251C141 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox |
8885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15521210
|
BUCHI
11R300251C121 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox | N/A | |||||
15551210
|
BUCHI
11R300251C151 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox |
9500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15531210
|
BUCHI
11R300251C131 |
P+G Safety Coating | B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox |
9055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Cold Trap (Dry Ice) condenser
- For distillation of solvents with low boiling points
- Maximum condensation of vapors
- No cooling water is needed, but i.e. dry ice or ice
- Compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifica
13.5 kg | |
10 to 280 rpm | |
500 cm2 | |
Cold Trap | |
10° to 50° | |
Rotary Evaporator | |
Rotavapor R-300 |
100/240 V | |
Rotary Evaporation | |
100 W | |
IP 21 | |
CE/CSA Approved | |
50/60 Hz | |
29/32 |