Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 with Vertical Glass Assembly, Electronic Lift
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5490.00€ - 8985.00€
Specifica
Peso (sistema metrico) 13.5 kg
Tensione 100/240 V
Speed 10 to 280 rpm
Da utilizzare con (applicazione) Rotary Evaporation
Superficie di raffreddamento 1500 cm2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15425865
Vedere i documenti
BUCHI
11R300211V101
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath
5490.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15561130
Vedere i documenti
BUCHI
11R300211V111
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, Woulff Bottle
5715.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15591130
Vedere i documenti
BUCHI
11R300211V141
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox
8255.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15501140
Vedere i documenti
BUCHI
11R300211V151
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox
8935.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15581130
Vedere i documenti
BUCHI
11R300211V131
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox
8490.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15521240
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11R300251V151
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox
8985.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15501240
Vedere i documenti
BUCHI
11R300251V131
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox
8735.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
  • Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
  • Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
  • Central interface compatibility to individually regulate each component
  • User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical condenser
  • The most common condenser for standard applications
  • Connection for vapor temperature sensor
  • Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
  • Compatible with foam sensors
Smart Distillations
  • Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
  • Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
  • BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
  • Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
  • A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
  • Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
  • Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
  • The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
  • Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
  • Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
  • Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
  • Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifica
Specifica
13.5 kg
10 to 280 rpm
1500 cm2
Vertical
10° to 50°
Rotary Evaporator
Rotavapor R-300
100/240 V
Rotary Evaporation
100 W
IP 21
CE/CSA Approved
50/60 Hz
29/32