Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 with Vertical Glass Assembly, Manual Lift
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
3965.00€ - 8325.00€
Specifica
Peso (sistema metrico) 13 kg
Tensione 100/240 V
Speed 10 to 280 rpm
Da utilizzare con (applicazione) Rotary Evaporation
Superficie di raffreddamento 1500 cm2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 20
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15402793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15510810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath, Woulff Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15540810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15520810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15550810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15530810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15465865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-305 Heating Bath Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15580910
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-305 Heating Bath, Woulff Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15510920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15520920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15500920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
Uncoated B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15560810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15500820
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15580810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11R300111V121
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox
6480.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15510820
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15590810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11R300111V131
P+G Safety Coating B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox
7675.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15560920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15540920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15570920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, and VacuBox Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15550920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11R300151V131
P+G Safety Coating B-305 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle, and VacuBox
7905.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
  • Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
  • Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
  • Central interface compatibility to individually regulate each component
  • User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical condenser
  • The most common condenser for standard applications
  • Connection for vapor temperature sensor
  • Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
  • Compatible with foam sensors
Smart Distillations
  • Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
  • Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
  • BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
  • Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
  • A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
  • Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
  • Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
  • The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
  • Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
  • Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
  • Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
  • Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifica
Specifica
13 kg
10 to 280 rpm
1500 cm2
Vertical
10° to 50°
Rotary Evaporator
Rotavapor R-300
100/240 V
Rotary Evaporation
100 W
IP 21
CE/CSA Approved
50/60 Hz
29/32