Learn More
IKA™ ROTAVISC Standard Spindle
Standard spindle designed for use with IKA™ ROTAVISC Viscometers.
48.00€ - 94.50€
Specifica
Product Type | Standard Spindle |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA™ ROTAVISC Viscometer |
Materiale | AISI 316L |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17277539
|
IKA™
0025006828 |
SP-1 Standard Spindle |
94.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287539
|
IKA™
0025006829 |
SP-2 Standard Spindle |
89.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297539
|
IKA™
0025006830 |
SP-3 Standard Spindle |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207549
|
IKA™
0025006831 |
SP-4 Standard Spindle |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217549
|
IKA™
0025006834 |
SP-7 Standard Spindle |
68.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227549
|
IKA™
0025006835 |
SP-8 Standard Spindle |
66.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237549
|
IKA™
0025006836 |
SP-9 Standard Spindle |
66.50€
Pezzo |
|
|||||
17247549
|
IKA™
0025006837 |
SP-10 Standard Spindle |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257549
|
IKA™
0025006838 |
SP-11 Standard Spindle |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267549
|
IKA™
0025006839 |
SP-12 Standard Spindle |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Quick coupling
- Hook hitch
- M2.5 left-handed thread
Specifica
Standard Spindle | |
IKA™ ROTAVISC Viscometer | |
AISI 316L |