Learn More
OHAUS™ Rotor, Angle, 6 x 50 mL, round/conical bottom
Angle rotor for use with Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
Marca:  OHAUS™ 30130878
622.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21988" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15896622
  • 703.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Requires : Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Capacity: 6 x 50 ml
  • Max g-force: 4,427g
  • Max speed: 6,000 rpm
Servizi
2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotor Angle 6x50ml RB/FA
6 x 50 mL
6,000 rpm
FC5706
Angle rotor 6 x 50mL
Polypropylene
4,427 x g
1.460 kg
40°