Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit for Centrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit for Centrifuge 5425 offers an outstanding feature set for a broad range of applications in the field of molecular and cell biology as well as protein biochemistry.
Marca:  Eppendorf™ 5495508007
577.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15861545
  • 610.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rotor for Eppendorf Centrifuge 5425
  • Rotor with higher edge that protects open tube caps from shearing off during the run
  • Max. capacity: 18 x 1.5/2.0mL tubes
  • Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock™ lid
  • Max. speed: 18,565 x g (15,060rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aluminum
18 x 1.5/2.0 mL
Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Aerosol-tight
Fixed Angle Rotor
Eppendorf 5425
18