Learn More
Velp Scientifica™ Rotor for OV5 Homogenizer
Velp Scientifica™ Rotor for OV5 Homogenizer can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Stators.
124.00€ - 234.00€
Specifica
Quantità confezione 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Product Type Modello Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Modello Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15339544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000053
Standard Rotator VSR2 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15349544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000054
Cutter Rotor VCR2 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15359544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000055
Mixing Rotor VMR2 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15369544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000056
Emulsifying Rotor VER2 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15379544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000057
Standard Rotor VSR3 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15389544
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000058
Cutter Rotor VCR3 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15309554
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000059
Mixing Rotor VMR3 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15319554
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
A00000060
Emulsifying Rotor VER3 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Velp Scientifica™ Rotor for OV5 Homogenizer can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Stators.
  • Can be romoved and reconfigured
  • Interchangable
  • User-friendly
  • Strong and durable
Specifica
Specifica
1 Ea.