Learn More
Thermo Scientific™ Pacchetti rotore per centrifuga da banco Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Codice prodotto. 15104933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 0.7 ml
4 x 50 ml
8 x 50 ml
Include:
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli conici (75005703), set di 2 adattatori per provette a fondo conico da 15 ml (75005808)
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 adattatori per provette a fondo conico da 50 ml (75005736)
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 coperchi di biocontenimento ClickSeal (75005707), set di 4 adattatori per provette di prelievo del sangue: 5/7 ml (75005739) e 10 ml (75005738)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15104933
Marca: Thermo Scientific™ 75005760
Convenient cell culture and clinical packages
Rotor innovations—from Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor exchange to certified Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment lids—shorten run set-up time while providing peace-of-mind that your samples are secure.
Secure, push-button Auto-Lock rotor exchange in less than 3 seconds delivers:
  • Trouble-free rotor installation and removal:
    • No tools are required
    • No complicated rotor changing procedures
  • Clear chamber access for cleaning convenience
  • Quick switch between applications, from conical tubes to blood tubes, from microtubes to microplates, and the flexibility to evolve with the changing needs of your laboratory
  • Biocontainment sealing, including certified ClickSeal lids for glove-friendly, one-handed operation
  • 8 adapters available to meet your evolving clinical and research needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Alluminio
Tipo Rotore oscillante
Capacità 4 x 50 ml
RCF max 3,260 x g
Velocità max 4,500 rpm
Raggio (sistema metrico) Da 5.1 a 14.4 cm
Max. Tube Length 12 cm
Max. Tube Diameter 2.95 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Angolo 90°
Include Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 adattatori per provette a fondo conico da 50 ml (75005736)
Biocontainment Yes