Learn More
Thermo Scientific™ Pacchetti rotore per centrifuga da banco Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 0.7 ml
4 x 50 ml
8 x 50 ml
Include:
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli conici (75005703), set di 2 adattatori per provette a fondo conico da 15 ml (75005808)
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 adattatori per provette a fondo conico da 50 ml (75005736)
Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 coperchi di biocontenimento ClickSeal (75005707), set di 4 adattatori per provette di prelievo del sangue: 5/7 ml (75005739) e 10 ml (75005738)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Convenient cell culture and clinical packages
Rotor innovations—from Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor exchange to certified Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment lids—shorten run set-up time while providing peace-of-mind that your samples are secure.
Secure, push-button Auto-Lock rotor exchange in less than 3 seconds delivers:
- Trouble-free rotor installation and removal:
- No tools are required
- No complicated rotor changing procedures
- Clear chamber access for cleaning convenience
- Quick switch between applications, from conical tubes to blood tubes, from microtubes to microplates, and the flexibility to evolve with the changing needs of your laboratory
- Biocontainment sealing, including certified ClickSeal lids for glove-friendly, one-handed operation
- 8 adapters available to meet your evolving clinical and research needs
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 8 x 50 ml |
| RCF max | 3,260 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | Da 5.1 a 14.4 cm |
| Max. Tube Length | 12.4 cm |
| Max. Tube Diameter | 1.8 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge |
| Angolo | 90° |
| Vedi altri risultati |