Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Centrifuge Rotor
Click to view available options
Capacità:
12 provette da 10 a 15 ml
12 provette da 15 ml
2 x 96-well Microplates
6 provette da 50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Provides versatility with both microplate and microtube centrifugation. Grant Bio™ Interchangeable Centrifuge Rotor is available in a variety of rotor types and capacities.
- R-2: per 2 piastre per microtitolazione da 96 pozzetti
- R-6: per 6 provette da 50ml, con tappo
- R-12-10: per 12 provette da 10 a 15ml, fondo sferico, senza tappi
- R-12-15: per 12 provette da 15ml, con tappo, fondo conico
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotore per centrifuga |
| Capacità | 2 x 96-well Microplates |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuga da banco LMC-3000 |