Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Centrifuge Rotor
Codice prodotto. p-8014648
Click to view available options
Capacità:
12 provette da 10 a 15 ml
12 provette da 15 ml
2 x 96-well Microplates
6 provette da 50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11471048
Marca: Grant Instruments™ R1210
Provides versatility with both microplate and microtube centrifugation. Grant Bio™ Interchangeable Centrifuge Rotor is available in a variety of rotor types and capacities.
  • R-2: per 2 piastre per microtitolazione da 96 pozzetti
  • R-6: per 6 provette da 50ml, con tappo
  • R-12-10: per 12 provette da 10 a 15ml, fondo sferico, senza tappi
  • R-12-15: per 12 provette da 15ml, con tappo, fondo conico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore per centrifuga
Capacità 12 provette da 10 a 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga da banco LMC-3000