Learn More
Grant Instruments™ Rotor for PCV Series Compact Benchtop Centrifuges
Fits PCV-2400 Combi-Spin and PVC6400 Multi-spin benchtop centrifuges. Grant Intstruments™ Rotor for PCV Series Compact Benchtop Centrifuges provide versatility with interchangeable rotors for various microtube sizes.
44.85€
Codice del prodotto | Marca | No. of Places | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Places | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11481028
|
Grant Instruments™
PSR-16 |
16 (2 microtube strips) |
44.85€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11451028
|
Grant Instruments™
PR2-05 |
16 |
44.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11471028
|
Grant Instruments™
PR2-05-02 |
18 |
44.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- PR2-05: Interchangeable centrifuge rotor for 8 x 1.5/2.0mL plus 8 x 0.5mL microtubes (optional)
- PR2-05-02 : Interchangeable centrifuge rotor for 6 x 1.5/2.0mL plus 6 x 0.2mL microtubes (optional)
- PSR-16: Interchangeable centrifuge rotor for 2 x 8-well 0.2mL microtube strips (optional)