Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors
Codice prodotto. 15374194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5/2 mL
16 x 0.2 mL
32 x 0.2 mL
6 x 1.5/2 mL
RCF max:
2,000 x g
9,800 x g
Da utilizzare con (apparecchiatura):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15374194
Marca: Thermo Scientific™ 75004083
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 12 x 1.5/2.0mL Rotor
Materiale Reinforced Glass Fiber
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 12 x 1.5/2 mL
RCF max 9,800 x g
Velocità max 12,500 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) mySPIN 12 Mini Centrifuge
Biocontainment No