Learn More
Rotronic™ Bicchieri per campioni
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
0.55 in.
1.57 in.
Profondità (sistema metrico):
1.4 cm
4 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Prevent sample holders from coming into direct contact with product being tested, thereby preventing soiling or cross contamination
- Provides convenient means of collecting and storing samples
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 1.4 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.55 in. |
| Product Type | Bicchiere per campioni |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Raccolta e conservazione dei campioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | WP-14-S sample holders |