Learn More
BRAND™ Round Bottom Cryogenic Tubes
Designed for storage of biological material such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gaseous phase of liquid nitrogen.
419.00€ - 640.00€
Specifica
Product Type | Cryogenic Storage Tube |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE, DIN EN 285 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Forma del fondo | Round |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Graduazioni | Stile filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Graduazioni | Stile filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10238080
|
BRAND™
114831 |
2 mL | 47 mm | 1.8 mL | External |
419.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10309910
|
BRAND™
114845 |
5 mL | 90 mm | 4.6 mL | Internal |
640.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Available with external or internal thread
- External thread includes screw-on cap with silicone seal; internal thread includes a screw-on cap with sealing cone
- Manufactured from polypropylene
- Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification
- Temperature stability to −196°C and autoclavable at 121°C
- Acc. to DIN EN 285, marked with the CE symbol acc. to the IVD Directive 98/79 EC
- Provided in packs of 1000 (10 bags of 100)
Specifica
Cryogenic Storage Tube | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
1000 |
CE, DIN EN 285 | |
Round | |
Frosted Marking Area | |
Screw Cap |