Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta per coltura a fondo tondo
Grow cultures in the Soda Lime Glass Round Bottom Culture Tube with PP Cap. It is made of clear soda lime glass and has a round bottom.
Marca: DWK Life Sciences D4160160010B1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Clear soda lime glass
- Round bottom
- Polypropylene cap
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
19 mL | |
Vetro sodico-calcico | |
Autoclavable | |
Tappo a vite | |
Round |
160 mm | |
Confezione da 100 | |
16 mm | |
Provetta per coltura |